Stampa…
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminoethyl 4,6-dideoxy-4-[(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-O-methyl-β-D-glucopyranoside
BICL4271-1MG BICL4271-2MG
APOSBICL4271-1MGEA 1430 EUR
APOSBICL4271-1MG APOSBICL4271-2MG
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside
Formula: C₁₄H₂₈N₂O₆
Peso molecolare: 320,382 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122828
CAS Number: 1042430-66-9