Stampa…
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4261-1G BICL4261-250MG BICL4261-500MG
APOSBICL4261-1GEA 1050 EUR
APOSBICL4261-1G APOSBICL4261-250MG APOSBICL4261-500MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-galactopyranose
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683262
CAS Number: 84278-00-2