Stampa…
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 448 EUR
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702340
CAS Number: 7726-97-8