Stampa…
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4259-1G BICL4259-2G BICL4259-5G
APOSBICL4259-1GEA 394 EUR
APOSBICL4259-1G APOSBICL4259-2G APOSBICL4259-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-α-L-arabinopyranosyl bromide
Formula: C₁₁H₁₅BrO₇
Peso molecolare: 339,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00057497
CAS Number: 75247-31-3