Stampa…
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, Propyl β-D-GlcNAc
BICL4258-100MG BICL4258-250MG BICL4258-500MG
APOSBICL4258-100MGEA 337 EUR
APOSBICL4258-100MG APOSBICL4258-250MG APOSBICL4258-500MG
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Propyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₁H₂₁NO₆
Peso molecolare: 263,288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703887
CAS Number: 70832-36-9