1,3-O-Benzylidene-D-arabinitol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₆O₅ Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00049363 CAS Number: 70831-50-4 |