Stampa…
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4255-10MG BICL4255-5MG
APOSBICL4255-10MGEA 754 EUR
APOSBICL4255-10MG APOSBICL4255-5MG
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 4-O-(α-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₃H₂₄O₁₁
Peso molecolare: 356.323 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15145343
CAS Number: 67145-39-5