Stampa…
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4253-250MG BICL4253-500MG BICL4253-100MG
APOSBICL4253-250MGEA 462 EUR
APOSBICL4253-250MG APOSBICL4253-500MG APOSBICL4253-100MG
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Benzyl 2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-mannopyranoside
Formula: C₃₃H₃₄O₅
Peso molecolare: 510.62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425507
CAS Number: 57783-76-3