Stampa…
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: NSC 2561
BICL4248-1G BICL4248-2G BICL4248-5G
APOSBICL4248-1GEA 351 EUR
APOSBICL4248-1G APOSBICL4248-2G APOSBICL4248-5G
Benzyl β-D-arabinopyranoside ≥98%
Benzyl β-D-arabinopyranoside
Formula: C₁₂H₁₆O₅
Peso molecolare: 240,252 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00225631
CAS Number: 5329-50-0