Stampa…
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4247-100MG BICL4247-250MG
APOSBICL4247-100MGEA 108 EUR
APOSBICL4247-100MG APOSBICL4247-250MG
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067358
CAS Number: 52571-71-8