Stampa…
α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Azido-1-deoxy-α-D-mannose
BICL4246-100MG BICL4246-250MG BICL4246-50MG
APOSBICL4246-100MGEA 337 EUR
APOSBICL4246-100MG APOSBICL4246-250MG APOSBICL4246-50MG
α-D-Mannopyranosyl azide ≥95%
α-D-Mannopyranosyl azide
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Peso molecolare: 205,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD05865236
CAS Number: 51970-29-7