Stampa…
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4244-100MG BICL4244-250MG BICL4244-500MG
APOSBICL4244-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4244-100MG APOSBICL4244-250MG APOSBICL4244-500MG
1,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,5-Anhydro-D-mannitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067387
CAS Number: 492-93-3