Stampa…
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NSC 129241
BICL4243-100MG BICL4243-250MG BICL4243-500MG
APOSBICL4243-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4243-100MG APOSBICL4243-250MG APOSBICL4243-500MG
2,5-Anhydro-D-mannitol ≥98%
2,5-Anhydro-D-mannitol
Formula: C₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 164,156 g/mol
Punto di fusione: 101…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012443
CAS Number: 41107-82-8