Stampa…
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4242-1G BICL4242-5G BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA 447 EUR
APOSBICL4242-1G APOSBICL4242-5G APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Formula: C₁₂H₁₉IO₅
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038408
CAS Number: 4026-28-2