Stampa…
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4241-10MG BICL4241-25MG BICL4241-50MG
APOSBICL4241-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4241-10MG APOSBICL4241-25MG APOSBICL4241-50MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formula: C₂₁H₃₁NO₁₁
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00057916
CAS Number: 3554-96-9