Stampa…
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4240-100MG BICL4240-250MG BICL4240-500MG
APOSBICL4240-100MGEA 379 EUR
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG APOSBICL4240-500MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Formula: C₁₂H₁₇NO₆
Peso molecolare: 271,266 g/mol
Punto di fusione: 165…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00067366
CAS Number: 34213-86-0