2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, β-GalNAc tetraacetate, b-D-Galactosamine pentaacetate, 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranose, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-GalNAc, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranose, β-D-Galactosamine pentaacetate
Formula:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Peso molecolare: 389,355 g/mol Punto di fusione: 235…238 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00214297 CAS Number: 3006-60-8 |