1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₂₀O₆ Punto di fusione: 118…119 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00067639 CAS Number: 25018-67-1 |