Stampa…
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3aR,5R,6R,6aR)-6-(Benzyloxy)-5-((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxole
BICL4234-10G BICL4234-25G BICL4234-50G
APOSBICL4234-10GEA 323 EUR
APOSBICL4234-10G APOSBICL4234-25G APOSBICL4234-50G
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose ≥98%
3-O-Benzyl-1,2:5,6-di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose
Formula: C₁₉H₂₆O₆
Peso molecolare: 350,406 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704028
CAS Number: 22331-21-1