Stampa…
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: C2FDG
BICL4232-10MG BICL4232-2MG BICL4232-5MG
APOSBICL4232-10MGEA 1050 EUR
APOSBICL4232-10MG APOSBICL4232-2MG APOSBICL4232-5MG
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside) ≥95%
5-Acetamidofluorescein di-(β-D-galactopyranoside)
Formula: C₃₄H₃₅NO₁₆
Peso molecolare: 713.639 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00467511
CAS Number: 216299-45-5