Stampa…
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4229-100MG BICL4229-250MG BICL4229-500MG
APOSBICL4229-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4229-100MG APOSBICL4229-250MG APOSBICL4229-500MG
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
Peso molecolare: 301,249 g/mol
Punto di fusione: 150…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00069785
CAS Number: 19887-85-5