Stampa…
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4227-10MG BICL4227-25MG BICL4227-50MG
APOSBICL4227-10MGEA 278 EUR
APOSBICL4227-10MG APOSBICL4227-25MG APOSBICL4227-50MG
Acetaminophen β-D-glucuronide ≥95%
Acetaminophen β-D-glucuronide
Formula: C₁₄H₁₇NO₈
Punto di fusione: 185…190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094680
CAS Number: 16110-10-4