Stampa…
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
BICL4226-250MG BICL4226-500MG BICL4226-100MG
APOSBICL4226-250MGEA 611 EUR
APOSBICL4226-250MG APOSBICL4226-500MG APOSBICL4226-100MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₆H₂₄N₄O₉
Peso molecolare: 416,383 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD19981038
CAS Number: 142072-11-5