2-Azidoethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₂₃N₃O₁₀ Punto di fusione: 80…82 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19981031 CAS Number: 140428-83-7 |