Stampa…
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Fucitol, NSC 1957, 6-Deoxy-L-galactitol
BICL4223-1G BICL4223-250MG BICL4223-500MG
APOSBICL4223-1GEA 868 EUR
APOSBICL4223-1G APOSBICL4223-250MG APOSBICL4223-500MG
1-Deoxy-D-galactitol 98+%
1-Deoxy-D-galactitol
Formula: C₆H₁₄O₅
Peso molecolare: 166,172 g/mol
Punto di fusione: 154…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00083329
CAS Number: 13074-06-1