Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1GEA 62.5 EUR
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Peso molecolare: 492.69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369652
CAS Number: 353264-42-3