Stampa…
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4216-100MG BICL4216-250MG BICL4216-500MG
APOSBICL4216-100MGEA 351 EUR
APOSBICL4216-100MG APOSBICL4216-250MG APOSBICL4216-500MG
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 29069-93-0