Stampa…
2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: o-Nitrophenyl β-D-cellobioside heptaacetate
BICL4184-250MG BICL4184-500MG BICL4184-100MG
APOSBICL4184-250MGEA 435 EUR
APOSBICL4184-250MG APOSBICL4184-500MG APOSBICL4184-100MG
2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside ≥98%
2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 70867-22-0