Stampa…
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NN-DNJ
BICL4182-10MG BICL4182-25MG BICL4182-5MG
APOSBICL4182-10MGEA 463 EUR
APOSBICL4182-10MG APOSBICL4182-25MG APOSBICL4182-5MG
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin ≥99%
N-(n-Nonyl)-1-deoxynojirimycin
Formula: C₁₅H₃₁NO₄
Peso molecolare: 289,411 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00905846
CAS Number: 81117-35-3