4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
BICL4181-100MG
BICL4181-250MG
BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA
448
EUR
APOSBICL4181-100MG
APOSBICL4181-250MG
APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Punto di fusione:
163…164 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
CAS Number:
2788-56-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...