Stampa…
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone 98
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D-Mannuronolactone, D-Mannurono-6,3-lactone
BICL4173-100MG BICL4173-50MG BICL4173-250MG
APOSBICL4173-100MGEA 560 EUR
APOSBICL4173-100MG APOSBICL4173-50MG APOSBICL4173-250MG
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone 98
D-Mannofuranuronic acid, γ-lactone
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 575-64-4