Stampa…
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tolyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
BICL4147-500MG BICL4147-1G BICL4147-250MG
APOSBICL4147-500MGEA 657 EUR
APOSBICL4147-500MG APOSBICL4147-1G APOSBICL4147-250MG
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 479252-05-6