Stampa…
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tolyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside, Thiocresyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
BICL4144-10G BICL4144-2G BICL4144-5G
APOSBICL4144-10GEA 1120 EUR
APOSBICL4144-10G APOSBICL4144-2G APOSBICL4144-5G
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₂₁H₂₆O₉S
Peso molecolare: 454,4908 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13182351
CAS Number: 28244-94-2