Stampa…
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4132-1MG BICL4132-5MG BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA 393 EUR
APOSBICL4132-1MG APOSBICL4132-5MG APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Formula: C₂₃H₂₈O₁₂
Punto di ebollizione: 805 °C
Punto di fusione: 90 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11977846
CAS Number: 99043-04-6