Stampa…
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone 98
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Gulofurano-6,3-lactone, L-Guluronolactone
BICL4110-10MG BICL4110-25MG BICL4110-5MG
APOSBICL4110-10MGEA 504 EUR
APOSBICL4110-10MG APOSBICL4110-25MG APOSBICL4110-5MG
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone 98
L-Gulofuranuronic acid, γ-lactone
Punto di fusione: 139…141 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 14474-04-5