Stampa…
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-D-Glucogallin, 1-O-(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucose gallate
BICL4108-250MG BICL4108-50MG BICL4108-100MG
APOSBICL4108-250MGEA 1400 EUR
APOSBICL4108-250MG APOSBICL4108-50MG APOSBICL4108-100MG
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₃H₁₆O₁₀
Peso molecolare: 332,26 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11975493
CAS Number: 13405-60-2