Stampa…
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Biochanin B-7-O-β-D-glucuronide, 7-Hydroxy-4'-methoxyisoflavone-7-O-β-D-glucuronide
BICL4100-10MG BICL4100-25MG BICL4100-5MG
APOSBICL4100-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4100-10MG APOSBICL4100-25MG APOSBICL4100-5MG
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt
Punto di fusione: 247…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 18524-03-3