Stampa…
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4095-10G BICL4095-5G
APOSBICL4095-10GEA 288 EUR
APOSBICL4095-10G APOSBICL4095-5G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₆H₂₄O₉S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114310
CAS Number: 52645-73-5