Stampa…
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4073-100MG BICL4073-50MG BICL4073-25MG
APOSBICL4073-100MGEA 1350 EUR
APOSBICL4073-100MG APOSBICL4073-50MG APOSBICL4073-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069169
CAS Number: 30694-44-1