Stampa…
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 1330 EUR
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₉
Peso molecolare: 348,238 g/mol
Punto di fusione: 83…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00132931
CAS Number: 111495-86-4