Stampa…
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4066-1MG BICL4066-5MG BICL4066-2MG
APOSBICL4066-1MGEA 517 EUR
APOSBICL4066-1MG APOSBICL4066-5MG APOSBICL4066-2MG
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD02683312
CAS Number: 252006-38-5