Stampa…
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BICL4029-1MG BICL4029-5MG BICL4029-2MG
APOSBICL4029-1MGEA 248 EUR
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG APOSBICL4029-2MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Formula: C₉H₁₄O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683259
CAS Number: 188854-96-8