Stampa…
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: β-D-Glucopyranosyl azide
BICL4025-1G BICL4025-500MG BICL4025-100MG
APOSBICL4025-1GEA 945 EUR
APOSBICL4025-1G APOSBICL4025-500MG APOSBICL4025-100MG
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formula: C₆H₁₁N₃O₅
Peso molecolare: 205,169 g/mol
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03701503
CAS Number: 20379-59-3