Stampa…
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: AGF
BICL4023-10MG BICL4023-5MG BICL4023-1MG
APOSBICL4023-10MGEA 1040 EUR
APOSBICL4023-10MG APOSBICL4023-5MG APOSBICL4023-1MG
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-glucofuranose
Formula: C₆H₁₀O₅
Peso molecolare: 162,141 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28014054
CAS Number: 7425-74-3