Stampa…
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 590 EUR
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formula: C₆H₉N₃O₄
Peso molecolare: 187,153 g/mol
Punto di fusione: 128…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD16660958
CAS Number: 67546-20-7