2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-GlcNAc, D-Glucosamine pentaacetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucopyranose, (3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, GlcNAc tetraacetate
BICL4009-10G
BICL4009-25G
BICL4009-50G
APOSBICL4009-10GEA
423
EUR
APOSBICL4009-10G
APOSBICL4009-25G
APOSBICL4009-50G
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose ≥99%
2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-deoxy-D-glucopyranose
Formula:
C₁₆H₂₃NO₁₀ Peso molecolare: 389,3600 g/mol Punto di fusione: 131…133 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00067367 CAS Number: 14086-90-9 |