Stampa…
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6 99% min. Isot. 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: D-Allose-UL-13C6
BICL4000-100MG BICL4000-250MG BICL4000-500MG
APOSBICL4000-100MGEA 306 EUR
APOSBICL4000-100MG APOSBICL4000-250MG APOSBICL4000-500MG
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6 99% min. Isot. 99%
D-Allose-1,2,3,4,5,6-13C6