Clavulanate:Cellulose
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Clavulanic acid potassium salt:Cellulose (1:1)
Formula:
C₈H₈NO₅·K Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
61177-45-5 EINECS: 262-640-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |