Stampa…
5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: CTC
BIC1455-100MG BIC1455-50MG
APOSBIC1455-100MGEA 219 EUR
APOSBIC1455-100MG APOSBIC1455-50MG
5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
5-Cyano-2,3-ditolyl tetrazolium chloride
Tetrazolium dye which produces a fluorescent formazandye in coupled redox reactions
Formula: C₁₆H₁₄N₅·Cl
Peso molecolare: 311,769 g/mol
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00467521
CAS Number: 90217-02-0