Stampa…
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BIBP1047-250MG BIBP1047-100MG
APOSBIBP1047-250MGEA 498 EUR
APOSBIBP1047-250MG APOSBIBP1047-100MG
N1-Azido-spermine.3HCl ≥98%
N1-Azido-spermine.3HCl
Formula: C₁₀H₂₇N₆·3Cl
Punto di fusione: 210…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21363345
CAS Number: 1823475-98-4